Learn More
DiversifiedBiotech Orientadores de pozos
Beschreibung
- Para facilitar el pipeteo y la identificación de muestras en microplacas
- Una tarjeta delgada de plástico que se desliza debajo de la placa de pocillos y proporciona caracteres alfanuméricos nítidos para identificar cada muestra en una microplaca de 96, 48 o 24 pocillos.
- Etiquete permanentemente varias microplacas con pegatinas orientadoras de pocillos transparentes
- Cada pocillo está claramente marcado con su número de fila y letra de columna correspondientes para facilitar la referencia cruzada.
- El soporte de papel está marcado en el medio, lo que permite una fácil alineación en la parte inferior de la placa.
Spezifikation
Spezifikation
| Código de barras | Sin código de barras |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de producto | Orientador de pozos |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de pocillos |
| Material | Plástico |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?