Learn More
DiversifiedBiotech Orientadores de pozos
Código de producto. 30282283
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Orientador de pozos
Pegatinas orientadoras de pozos
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30282283 Orientador de pozos paquete de 4
30282291 Pegatinas orientadoras de pozos paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30282283 Proveedor DiversifiedBiotech N.º de proveedor WELL1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.80€
    31.69€ / paquete de 4
    Ahorro 1.11€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Para facilitar el pipeteo y la identificación con múltiples microplacas
  • Para facilitar el pipeteo y la identificación de muestras en microplacas
  • Una tarjeta delgada de plástico que se desliza debajo de la placa de pocillos y proporciona caracteres alfanuméricos nítidos para identificar cada muestra en una microplaca de 96, 48 o 24 pocillos.
  • Etiquete permanentemente varias microplacas con pegatinas orientadoras de pocillos transparentes
  • Cada pocillo está claramente marcado con su número de fila y letra de columna correspondientes para facilitar la referencia cruzada.
  • El soporte de papel está marcado en el medio, lo que permite una fácil alineación en la parte inferior de la placa.
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Negro, Fondo transparente
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Orientador de pozos
Para utilizar con (equipo) Placas de pocillos
Material Plástico
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Identificación de muestras en microplacas
Incluye Orientador de pozo únicamente