Descripción
- El diseño estanco ayuda a proporcionar protección contra líquidos, polvo, gases y vapores
- Lente de policarbonato sólida para mayor resistencia a impactos
- Revestimiento especial antiarañazos y antivaho para mayor durabilidad y mejor visión
- Correa elástica y cómoda de nailon ancha para un ajuste sencillo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Homologación CE, EN 166:2001 |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Descripción | Herméticas |
| Tinción de lente | Sombra 5 |
| Tipo de producto | Gafas protectoras de seguridad |
| Lens Material | Policarbonato |