Learn More
Welch™ Bomba de vacío con pistón de uso general WOB-L™: modelo 2561
Código de producto. 10095921 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
10095921 230 V/50 Hz cada uno
1 options
Código de producto. 10095921 Proveedor Welch™ N.º de proveedor U2561C50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1800.00€
    1488.07€ / paquete de 1
    Ahorro 311.93€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Includes
Incluye corte de lectura con indicador cómodo, válvula de ajuste de presión, tarro separador protector
Para aplicaciones que no son químicas
El pistón de balanceo se tambalea, lo que proporciona una resistencia del aire en la carrera ascendente ampliando la junta de teflón en el pistón y aumenta su eficiencia para la acción de balanceo.
  • Bomba seca sin aceite accionada por pistón WOB-L
  • Rosca NPT de entrada/escape: 1/4
modelo 2561
  • /Desplazamiento de aire libre: CFM (l/min) a 60 Hz: 2,1 (60); m2/h a 50 Hz: 3,0 (50)
  • Presión máxima: 5 torr (6,7 mbar)
  • Vacío máximo en Hg: 29,8
  • Motor: 0,3 hp (250 w)
  • Para el bombeo de vapores de soluciones acuosas, incluidos tampones, pero no para vapores ácidos, básicos u orgánicos o gases
  • Las unidades de 50 Hz se suministran con marcado CE
Filtración en vacío, estufa de vacío, bomba de vacío preliminar/cámara de vacío; desecación; aspiración; automatización; cultivo celular; caja de guantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caballos de fuerza 0,3 hp
Peso con embalaje (imperial) 21,5 lb
Peso con embalaje (métrico) 9,7 kg
Incluye Corte de lectura con indicador cómodo, válvula de ajuste de presión, tarro separador protector, enchufe europeo (Schuko)
Certificaciones/conformidad CE
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Modelo 2561
Peso (imperial) 16,5 lb
Peso (métrico) 7,5 kg
Caudal 1,8 l/min
Frecuencia 50 Hz
Altura total (imperial) 10,5 in
Altura global (métrico) 26,7 cm
Longitud global (imperial) 17,3 in
Longitud global (métrico) 43,9 cm
Anchura total (imperial) 6,5 in
Tipo de bomba Bomba de vacío
Presión máxima 6,7 mbar
Tensión 230 V
Para utilizar con (aplicación) Filtración de vacío, estufa de vacío, bomba de vacío preliminar/cámara de vacío, desecación, aspiración, automatización, cultivo celular