Learn More
Welch™ Aceite de bomba DuoSeal™
Código de producto. 12835353 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3,78 L
Tamaño de la unidad:
3.70 litro
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12835353 3,78 L 3.70 litro
1 options
Código de producto. 12835353 Proveedor Welch™ N.º de proveedor U1407K15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    106.50€ / 3.7 litros
    Ahorro 1.50€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Para su uso en bombas de alto vacío DuoSeal
Para uso en DuoSeal Bombas de alto vacío. Un galón.El aceite especialmente fraccionado tiene propiedades que permiten el máximo rendimiento para DuoSeal zapatillas
  • Baja presión de vapor
  • Alta viscosidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Aceite para bomba de vacío
Para utilizar con (aplicación) Proporciona la lubricación que ayuda a garantizar la durabilidad de la famosa bomba DuoSeal™ y garantizar el máximo rendimiento de vacío
Para utilizar con (equipo) Bombas accionadas por correa DuoSeal™
Cantidad 1 unidad
Volumen (imperial) 1 gal
Volumen (métrico) 3,78 L