Learn More
Brady™ Anillo de peso
Código de producto. 11761935 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cono de 63 cm
Cono de 89 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11761935 Cono de 63 cm cada uno
11741935 Cono de 89 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11761935 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 077228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.20€
    72.99€ / paquete de 1
    Ahorro 1.21€
    1% Descuento
Los anillos de peso están especialmente diseñados para ajustarse sobre BradyCone™ .
  • Los anillos de peso están especialmente diseñados para ajustarse sobre BradyCone™ .
Especificaciones
Tipo de producto Anillo de peso
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Control de tráfico
Para utilizar con (equipo) Cono de 63 cm
Altura (imperial) 8 in
Altura (métrico) 203.2 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 203.2 mm