Learn More
A&D Weighing Báscula de mesa Breeze Break
Código de producto. 16610852
Cambiar vista
Click to view available options
Báscula de mesa Breeze Break; Tamaño (Pr x An x Al): 600 x 680 x 720 mm
Código de producto.
16610852 Báscula de mesa Breeze Break; Tamaño (Pr x An x Al): 600 x 680 x 720 mm
1 options
Código de producto. 16610852 Proveedor A&D Weighing N.º de proveedor AD1672A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3242.93€
    2821.99€ / paquete de 1
    Ahorro 420.94€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Báscula de mesa Breeze Break recomendada para pesaje a nivel micro. Los cortavientos de mesa son eficaces para proteger su equilibrio de perturbaciones, incluido el aire acondicionado, que provoca una fuerte circulación de aire y pequeñas fluctuaciones repetidas de temperatura alrededor de la temperatura establecida.
  • Protege una balanza analítica de alta sensibilidad de las brisas y de los pequeños cambios de temperatura provocados por el aire acondicionado, el paso de personas o los propios operadores.
  • Consta de paneles de plástico antiestáticos para minimizar el efecto de la electricidad estática sobre la balanza.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Balanzas microanalíticas
Color Transparente
Material Aluminio, cloruro de vinilo antiestático
Anchura (imperial) 26,8 in
Anchura (métrico) 680 mm
Altura (imperial) 28,3 in
Altura (métrico) 720 mm
Para utilizar con (aplicación) Protege la balanza de las brisas.
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 10 kg
Tipo Mesa Breeze Break
Fondo (imperial) 23,6 in
Fondo (métrico) 600 mm