Learn More
Sartorius™ Tablas de pesaje
Código de producto. 11353284 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
750 x 900 x 750 mm
900 x 600 x 760 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11353284 750 x 900 x 750 mm cada uno
10529341 900 x 600 x 760 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353284 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YWT09
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Evite daños en la superficie de los pesos con estas tablas de pesaje.
  • La alta densidad del material sólido de la mesa proporciona un soporte excelente para que las balanzas satisfagan los requisitos de pesaje más exigentes, como los estipulados para la calibración de pesos mediante comparadores de masa
  • Recomendadas si la limpieza del área de pesaje es un requisito fundamental
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Madera con inserto de piedra artificial
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 750 x 900 x 750 mm
Tipo Mesa de pesaje