Descripción
- Temperatura máxima:de 1200 °C
- Calefacción por dos lados
- Placas cerámicas calefactoras con un elemento calefactor integral protegido frente a gases y salpicaduras, además de ser fácil de reemplazar
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
- Apertura de aire adicional regulable en la puerta
- Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- La entrega incluye base, émbolo de cerámica con placa base en el revestimiento del horno, escala de precisión y paquete de software
- 4 escalas disponibles para diferentes pesos máximos y rangos de escala
- Control de procesos y documentación para pérdida de temperatura y combustión a través del paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | B510 |
| Capacidad (métrico) | 9 L |
| Temperatura (métrico) | 1200 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 240 x 230 x 170 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 455 x 415 x 980 mm |
| Peso (métrico) | 35 kg |