Learn More
Nabertherm™ Horno de pesaje, serie 1100 LT
Código de producto. 17348019 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de controlador:
B510
C550
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de controlador unitSize
17348019 C550 cada uno
17338019 B510 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17348019 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor LW095H1ANO
Diseñado especialmente para la determinación de pérdidas por combustión en el laboratorio.El software incluido registra tanto la temperatura como la pérdida de peso.
  • Temperatura máxima:de 1100 °C
  • Calefacción por dos lados
  • Placas cerámicas calefactoras con un elemento calefactor integral protegido frente a gases y salpicaduras, además de ser fácil de reemplazar
  • Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Puerta elevadora opcional con superficie caliente orientada hacia fuera del operador
  • Apertura de aire adicional regulable en la puerta
  • Salida de aire de escape en la pared trasera del horno
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
  • La entrega incluye base, émbolo de cerámica con placa base en el revestimiento del horno, escala de precisión y paquete de software
  • 4 escalas disponibles para diferentes pesos máximos y rangos de escala
  • Control de procesos y documentación para pérdida de temperatura y combustión a través del paquete de software VCD para monitorización, documentación y control
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Tipo de controlador C550
Capacidad (métrico) 9 L
Temperatura (métrico) 1100 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 240 x 230 x 170 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 455 x 415 x 980 mm
Peso (métrico) 35 kg