Learn More
Lenz Laborglasintrumente Frascos de pesaje con tapón NS
Código de producto. 11708114
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11708114 50 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 11708114 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05565734
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    134.41€ / paquete de 6
    Ahorro 23.59€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con tapón NS intercambiable
  • Con etiqueta de inscripción
  • Disponible en alto
  • Formato media y bajo
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material De cristal
Altura (métrico) 70 mm