Learn More
Kartell SpA Frascos de pesaje
Descripción
Tapas herméticas a presión incluidas Muy resistente al ataque por ácidos No tiene hombros internos para permitir el uso de espátulas Las tapas se pueden apretar para facilitar el vertido Retire la tapa antes de esterilizar en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 23 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 0,78 oz. |
| Forma | Forma redonda |
| Desechables | Reutilizable |
| Mostrar más |