Learn More
Macherey-Nagel™ Navecillas de pesaje, MN 808
Código de producto. 10037540 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
:
70 x 23 x 15 mm
Código de producto.
10037540 70 x 23 x 15 mm
1 options
Código de producto. 10037540 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 486001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas a partir de un pergamino especial sin nitrógeno.
  • Las navecillas de pesaje MN 808 están fabricadas a partir de un pergamino especial sin nitrógeno
  • Se utilizan para pesar sustancias viscosas o jarabes
Especificaciones
Material Pergamino sin nitrógeno
Cantidad 100/paq.
Tipo Navecilla de pesaje
Dimensiones (L x An) 70 x 23 x 15 mm