Learn More
WEHI-539 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496678 10 mg 10 miligramos
16479237 5 mg 5 miligramos
16402767 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15607A
MedChemExpress WEHI-539 hydrochloride is a selective inhibitor of Bcl-XL with an IC50 of 1.1 nM.
WEHI-539 hydrochloride is a selective inhibitor of Bcl-XL with an IC50 of 1.1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WEHI-539 hydrochloride
CAS 2070018-33-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H30ClN5O3S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (80.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES OC(C1=C(CCCOC2=CC=C(CN)C=C2)SC(C3=CC4=C(CCC/C4=N\NC5=NC(C=CC=C6)=C6S5)C=C3)=N1)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 620.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 620.18
Porcentaje de pureza 95.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death