Descripción
- Nuevo material MICROMIUM™ , ligero y muy poco contaminante
- Ropa para salas blancas compatible con ISO clase 4
- Traje contra salpicaduras químicas, categoría III, tipo 5/6
- Embalaje doble completamente sellado.
- Ropa esterilizada mediante irradiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Material | Tejido microporoso |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico (cosido) |
| Estilo de tobillo | Elástico cubierto |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |