Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ de 4 a 12 %, Tris-glicina, 1,0 mm, Minigeles de proteínas
Código de producto. 15437014
Cambiar vista
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillo
12 pocillo
15 pocillo
Cantidad:
10 geles/caja
2 geles/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pocillos Cantidad Tamaño de la unidad
15437014 10 pocillo 10 geles/caja paquete de 10
15472485 10 pocillo 2 geles/caja paquete de 2
15436814 12 pocillo 10 geles/caja paquete de 10
15446814 15 pocillo 10 geles/caja paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15437014 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor XP04120BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    120.65€ / paquete de 10
    Ahorro 28.35€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Los minigeles de Tris-glicina Invitrogen Novex, en formato WedgeWell, son geles de poliacrilamida que proporcionan una separación reproducible de una amplia gama de proteínas en bandas bien resueltas con dos veces la capacidad de carga.
Los minigeles de Tris-glicina Invitrogen Novex, en formato WedgeWell, son geles de poliacrilamida que proporcionan una separación reproducible de una amplia gama de proteínas en bandas bien resueltas con dos veces la capacidad de carga. Los minigeles de Tris-glicina Novex se basan en la electroforesis de proteínas Laemmli tradicional que permite el uso de muestras Laemmli y tampones de desplazamiento.
Las características de los geles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell, incluyen:
• Mayor vida útil: almacene los geles durante un máximo de ocho meses a 4 °C
• Diversidad: para ensayos de proteínas nativas y desnaturalizantes
• Pocillos en forma de cuña: cargan fácilmente hasta dos veces más volumen de muestra
• Condiciones de funcionamiento rápido: separe con rapidez las proteínas mediante una tensión constante en menos de 60 minutos
Seleccione el formato de gel correcto para sus experimentos
Los geles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell, se suministran en una gran variedad de concentraciones fijas del 6 % al 18 %, así como gradientes con intervalos del 4–12 %, 4–20 %, 12–16 % y 10–20 %. Puede seleccionar entre nuestros numerosos formatos de pocillo, incluidos de 10, 12 y 15 pocillos y diferentes tamaños de envase.
Procese sus proteínas en forma nativa o desnaturalizada
Los geles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell, no contienen SDS y se pueden usar para procesar proteínas en forma nativa o desnaturalizada. Para proteínas desnaturalizadas, recomendamos utilizar el tampón de muestra SDS de Tris-glicina Novex (LC2676) y el tampón de desplazamiento SDS de Tris-glicina Novex (LC26755). Para proteínas nativas, recomendamos el uso del tampón de muestra nativo de Tris-glicina Novex (LC2673) y el tampón de desplazamiento nativo de Tris-glicina Novex (LC2672).
Cómodos de usar
Los geles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell, cuentan con novedosos pocillos en forma de cuña que permiten un volumen de carga hasta dos veces superior en comparación con otros geles de 1,0 mm de grosor. Los pocillos en forma de cuña también tienen aberturas más grandes, lo que facilita la carga de muestras.
Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia de Tris-Glicina Novex (LC367) al realizar la transferencia húmeda tradicional mediante el módulo Mini Blot Invitrogen (B1000). Las transferencias también se pueden realizar con transferencia semiseca rápida mediante Invitrogen Power Blotter o transferencia rápida en seco mediante el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Porcentaje del gel Del 4 al 12%
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Tris-glicina Plus
Aplicaciones recomendadas Desnaturalización, nativa
Volumen de carga de muestras Hasta 60 µl
Intervalo de separación De 20 a 250 kDa
Tipo de separación Desnaturalización, nativa
Pocillos 10 pocillo
Modo de separación Peso molecular
Cantidad 10 geles/caja
Condiciones de envío Hielo húmedo
Requisitos de almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C. No la congele.
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Línea de productos Novex, WedgeWell
Para utilizar con (equipo) Depósito de minigel