Learn More
Microspec™ Espátulas en forma de cuña
Código de producto. 15712125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 bolsitas de 20
7500
Paquete individual
Envase:
Sobre Microseal
Sobre Microseal, Ecopack
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
paquete de 7500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15712125 25 bolsitas de 20 Sobre Microseal paquete de 500
15672767 Paquete individual Sobre Microseal paquete de 250
15702125 7500 Sobre Microseal paquete de 7500
15722125 7500 Sobre Microseal, Ecopack paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15712125 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor D10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.60€
    25.88€ / paquete de 500
    Ahorro 6.72€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Forma de cuña para reducir la tendencia a la inversión.
  • Hecho de poliestireno de alto impacto.
  • Longitud completa para evitar la contaminación.
  • Desechables
  • Estéril, fabricación aséptica.
  • Reduce la tendencia a la inversión.
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Color Azul
Longitud (imperial) 7,1 in
Longitud (métrico) 180 mm
Envase Sobre Microseal
Cantidad 25 bolsitas de 20
Material Poliestireno de alto impacto
Tipo de producto Espátula
Esterilidad Fabricación aséptica