Learn More
Microspec™ Esparcidor en forma de cuña
Código de producto. 17885588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250
500
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17885588 500 paquete de 500
17855788 250 paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17885588 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor D6G
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Esparcidores de inoculación estériles en forma de cuña de EtO
  • Espátulas en forma de cuña
  • 37 mm x 180 mm,
  • EtO estéril
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Envase Microseal bolsa de 5
Cantidad 500
Tamaño (imperial) 1,46 x 7 in.
Tamaño (métrico) 37 x 180 mm
Material Plástico
Tipo de producto Espátula de inoculación
Esterilidad Estéril