Learn More
Thermo Scientific™ Placas de pocillos WebSeal™, con código de barras para sistemas UHPLC Vanquish™
Código de producto. 15896261
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
5 placas
50
50 placas
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° por paquete Código de barras Tamaño de la unidad
15896261 5 placas Incluye código de barras paquete de 5
15162729 5 placas Sin código de barras paquete de 5
15152729 50 Sin código de barras paquete de 50
15856261 50 placas Incluye código de barras paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15896261 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180P211B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Obtenga una mayor seguridad e integridad de las muestras mediante el uso de las placas de pocillos con código de barras Thermo Scientific™ WebSeal™.
Proporcione seguridad avanzada de las muestras e integridad de las muestras con las placas de pocillos Thermo Scientific™ WebSeal™ con código de barras para sistemas de UHPLC Vanquish™. Para una gran capacidad de procesamiento en un entorno intacto de integridad de las muestras, necesita más que una cromatografía rápida. El hardware y los consumibles deben mantener el ritmo de la velocidad de análisis y nuestras soluciones satisfacen esa necesidad. Existen soluciones proactivas que afectan significativamente a la seguridad de las muestras mediante soluciones de manipulación de muestras, como placas de pocillos con código de barras para plataformas de UHPLC Vanquish.
Características clave
  • El formato SBS y el código de barras permiten el inventario automático en el muestreador automático Vanquish
  • Supervise y gestione un inventario de hasta 9 placas de pocillos profundos o 20 de pocillos poco profundos (15 mm de altura) en el cargador Vanquish con tres posiciones adicionales en el muestreador automático Vanquish, para un máximo de 8832 muestras
  • Gestione por completo el inventario mediante la lectura de códigos de barras con detección de vacío y verificación de placa de pocillos
  • También es posible automatizar los flujos de trabajo con la lectura de códigos de barras
Los códigos de barras indican una identificación de placa de pocillos y la orientación lateral correcta de la placa para garantizar la posición correcta en la unidad de cargador y muestreador automático Vanquish al cargar y ejecutar la secuencia analítica. Las placas no pueden aceptarse con una orientación equivocada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Los recipientes Certified, GC/MS and LC/MS Tested
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos Webseal
Color Clear
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 50 to 900 μL
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Volumen total del pocillo (métrico) 1200 μl
Forma del pocillo Redondo
N.° por paquete 5 placas
Intervalo de temperatura (métrico) -80°C to 121°C
Altura (métrico) 41.6 mm
Diámetro del pocillo (métrico) Abertura de 7 mm de diámetro
Plate Size Deep Well