Learn More
Thermo Scientific™ Cintas de sellado WebSeal™
Código de producto. 15122719
Change view
Click to view available options
Material:
Aluminio, silicona
PES, silicona
PET, silicona
Poliolefina, caucho
Silicona de polietileno
Color:
Plata
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Color unitSize
15122719 Silicona de polietileno Transparente paquete de 100
15132719 PES, silicona Transparente paquete de 100
15142719 Aluminio, silicona Plata paquete de 100
15152719 Poliolefina, caucho Transparente paquete de 100
15162719 PET, silicona Transparente paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15122719 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180M142
Selle eficazmente todo tipo de microplacas con las cintas de sellado Thermo Scientific™ WebSeal™ .
Selle eficazmente todo tipo de microplacas con las cintas de sellado Thermo Scientific™ WebSeal™ . Disponibles en una selección de adhesivos y materiales delgados y ligeros para adaptarse a las necesidades de cualquier aplicación o ensayo, estas cintas reducen la evaporación y protegen las muestras de contaminación y vertidos.
Sellado sencillo y uniforme
  • El adhesivo sensible a la presión no es pegajoso al tacto, pero forma una fuerte unión con la placa al aplicar presión
  • Las cintas permiten sellar la placa con un práctico aplicador de mano (disponible por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Silicona de polietileno
N.° por paquete 100
Tipo de producto Cinta de sellado no estéril
Línea de productos WebSeal
adhesivo/a/s Sensible a la presión
Intervalo de temperatura (métrico) de -40°C a +90°C
Plate Compatibility Todas las microplacas
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.