Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas no estériles WebSeal
Código de producto. 15112749
Change view
Click to view available options
Precortados:
No
N.° de pocillos:
96
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Precortados N.° de pocillos unitSize
15112749 No 96 paquete de 5
15142749 96 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15112749 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180M108
Elimine la contaminación cruzada y garantice un sellado inerte y seguro de las placas en todo momento. Los materiales de las alfombrillas resisten punciones y desgarros, y además presentan una capacidad de resellado superior.
Elimine la contaminación cruzada de las muestras con las alfombrillas no estériles Thermo Scientific™ WebSeal para conseguir siempre un sellado inerte y seguro de las placas. Disponibles en EVA (etilenvinilacetato) o silicona pura, con o sin revestimiento de PTFE, estas alfombrillas resisten punciones y desgarros, y presentan una capacidad de resellado superior tras varias inyecciones.
Excelente compatibilidad química y térmica
  • Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
  • Las alfombrillas de silicona se pueden esterilizar en autoclave con calor seco y pueden soportar bajas temperaturas de hasta -80 °C
Lista para la automatización
  • Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
  • Disponibles precortadas para facilitar la perforación y reducir la formación de vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Solvent Or Alcohol Resistant No
Descripción Alfombrilla WebSeal para Plate+
Material Silicona, PTFE
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 96
N.° por paquete 5
Diámetro del enchufe 7 mm
Precortados No
Tipo de producto Alfombrilla no estéril
Línea de productos WebSeal
Intervalo de temperatura (métrico) -80 °C
Forma del pocillo Redondo, base de cúpula
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.