Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas WebSeal™ (resistentes al alcohol), cuadradas
Código de producto. 17463193
Cambiar vista
Click to view available options
Precortados:
No
Material:
EVA
Silicona
N.° por paquete:
5
5 alfombrillas
50 alfombrillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Precortados Material N.° por paquete Tamaño de la unidad
17463193 No EVA 50 alfombrillas paquete de 50
17453193 No EVA 5 alfombrillas paquete de 5
15182739 No Silicona 5 paquete de 5
15806261 No Silicona 50 alfombrillas paquete de 50
15172739 Silicona 5 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17463193 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180M178
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Alfombrillas Thermo Scientific WebSeal (resistentes al alcohol), cuadradas, cantidad:50, transparente, EVA
Almacene a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Solvent Or Alcohol Resistant Resistente a alcoholes
Material EVA
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 96
N.° por paquete 50 alfombrillas
Diámetro del enchufe 8 mm
Cantidad 50 Mats
Para utilizar con (aplicación) HPLC, UHPLC, GC
Precortados No
Línea de productos WebSeal
adhesivo/a/s None
Perforable Sí
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C to +65°C
Forma del pocillo Square
Plate Compatibility WebSeal 96-well Square Well Plate