Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas WebSeal™ (resistentes al alcohol), cuadradas
Product Code. 15182739
Change view
Click to view available options
Precortados:
No
Sí
Material:
EVA
Silicona
N.° por paquete:
5
5 alfombrillas
50 alfombrillas
Unit Size:
paquete de 5
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Precortados Material N.° por paquete Unit Size
15182739 No Silicona 5 paquete de 5
17453193 No EVA 5 alfombrillas paquete de 5
17463193 No EVA 50 alfombrillas paquete de 50
15806261 No Silicona 50 alfombrillas paquete de 50
15172739 Sí Silicona 5 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15182739 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 60180M121
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Alfombrillas Thermo Scientific WebSeal (resistentes al alcohol), cuadradas, cantidad:50, transparente, EVA
Excelente compatibilidad química y térmica
  • Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
  • Se pueden esterilizar en autoclave a calor seco y pueden soportar temperaturas incluso de -80 °C
Lista para la automatización
  • Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
  • Las alfombrillas precortadas ofrecen una mejor perforabilidad y una formación de vacío reducida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Transparente
Solvent Or Alcohol Resistant No
Material Silicona
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 96
N.° por paquete 5
Diámetro del enchufe 8 mm
Para utilizar con (aplicación) HPLC, UHPLC, GC
Precortados No
Línea de productos WebSeal
adhesivo/a/s None
Perforable Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +121 °C
Forma del pocillo Cuadrado
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos