Learn More
Thermo Scientific™ Kits de placas de 96 pocillos WebSeal™ con tapones individuales
Código de producto. 15112799
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
200 μl
400 μl
1000 μl
1200 μl
Tapa:
Septos con tapón de PE
Silicona/PTFE, 45° Septa
Silicona/PTFE, precortado 45° Septa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) Tapa unitSize
15112799 400 μl Silicona/PTFE, precortado 45° Septa cada uno
15102799 200 μl Silicona/PTFE, precortado 45° Septa cada uno
15122799 1200 μl Silicona/PTFE, 45° Septa cada uno
15132799 1200 μl Silicona/PTFE, precortado 45° Septa 1 PCS
15142799 1000 μl Septos con tapón de PE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15112799 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180K201
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación de viales antes de usarlos gracias a los kits de placas de 96 pocillos que incluyen viales sellados con tapones individuales.
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación de viales antes de usarlos gracias a los kits de placas de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal™ con tapones individuales. Estos kits listos para su uso y compatibles con todos los muestreadores automáticos configurados para 96 pocillos se componen de una completa selección de microplacas de 96 pocillos y viales de vidrio con septos y tapones precolocados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Silicona/PTFE, precortado 45° Septa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 1 paq.
Línea de productos Webseal
Color Transparente
Tipo de producto Kit de placas insertadas de vidrio con tapones individuales
Material Silicona/PTFE, Vidrio, Glass
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 350 μl
Volumen total del pocillo (métrico) 400 μl
Incluye Vial: 60180-V109; tapón: 60180-C100
N.° por paquete 1
Perfil Junta cónica
Cantidad 1/paq.
Diseño del pocillo Pocillo profundo
Altura (métrico) 42,5 mm
Diámetro exterior (métrico) 6 mm