Descripción
- 384 pocillos
- Polipropileno
- Base en V cuadrada
- Con código de barras
Especificaciones
Especificaciones
| Tapa | Sin tapa |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Línea de productos | Sello web |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de falda | Completa |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 145 μl |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |