Learn More
Tocris Bioscience™ WEB 2086
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18772644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18772644 1 mg 1 miligramo
18782784 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18772644 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2339/1
Potent PAF receptor antagonist
Potent, selective platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist (Ki = 16.3 nM). Displays anti-inflammatory, antiangiogenic and anticancer activity. Inhibits growth and proliferation of MCF-7 breast cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105219-56-5
Fórmula molecular C22H22ClN5O2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WEB 2086
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.96
Pureza >99%
Peso molecular 455.961