Learn More
Gasolina normal sin plomo, patrón de combustible degradado al 75%, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| Gasolina normal sin plomo-87 octanos | 86290-81-5 | 5000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Regular Unleaded Gasoline, 75% Weathered |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| CAS | 86290-81-5, 67-56-1 |
| % mín. CAS | 0.5, 99.5 |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| % máx. CAS | 0.5, 99.5 |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Solvent or Matrix | Methanol-P&T |
| Cantidad | 1 mL |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio