Learn More
Invitrogen™ WDR77 Monoclonal Antibody (2G9)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16386374 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16386374 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16386374 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA532970
Mouse Monoclonal Antibody
Purity is > 95% by SDS-PAGE.
WDR77 is a component of the 20S PRMT5-containing methyltransferase complex, which modifies specific arginines to dimethylarginines in several spliceosomal Sm proteins. This modification targets Sm proteins to the survival of motor neurons (SMN) complex for assembly into small nuclear ribonucleoprotein core particles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno WDR77
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2G9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica WDR77
N.º de referencia del gen Q4QR85, Q99J09, Q9BQA1
Alias de gen 2610003I18Rik; 2610312E17Rik; Ac2-269; androgen receptor cofactor p44; C79984; HKMT1069; MEP50; MEP-50; Methylosome protein 50; MGC2722; Nbla10071; OTTHUMP00000013473; p44; p44/Mep50; RGD1310479; RP11-552M11.3; testis tissue sperm-binding protein Li 44a; WD repeat domain 77; WD repeat-containing protein 77; WD45; WDR77
Símbolos de los genes WDR77
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full length Human MEP50.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 310769, 70465, 79084
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG