Learn More
Invitrogen™ WDR77 Monoclonal Antibody (8B2F7)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17267093 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
17267093 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17267093 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA538220
Mouse Monoclonal Antibody
Positive Samples: K-562, HeLa, 293T, Jurkat, HepG2, MCF7, SW480.
WDR77 is a component of the 20S PRMT5-containing methyltransferase complex, which modifies specific arginines to dimethylarginines in several spliceosomal Sm proteins. This modification targets Sm proteins to the survival of motor neurons (SMN) complex for assembly into small nuclear ribonucleoprotein core particles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno WDR77
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 8B2F7
Concentración 1.6 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica WDR77
N.º de referencia del gen Q4QR85, Q99J09, Q9BQA1
Alias de gen 2610003I18Rik; 2610312E17Rik; Ac2-269; androgen receptor cofactor p44; C79984; HKMT1069; MEP50; MEP-50; Methylosome protein 50; MGC2722; Nbla10071; OTTHUMP00000013473; p44; p44/Mep50; RGD1310479; RP11-552M11.3; testis tissue sperm-binding protein Li 44a; WD repeat domain 77; WD repeat-containing protein 77; WD45; WDR77
Símbolos de los genes WDR77
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein of human WDR77.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 310769, 70465, 79084
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ