Learn More
Invitrogen™ WDR73 Polyclonal Antibody
Código de producto. 17100884 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17100884 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17100884 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5113019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00€
    393.12€ / 100 microlitros
    Ahorro 74.88€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
WDR73 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno WDR73
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.14 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica WDR73
N.º de referencia del gen Q6P4I2
Alias de gen FLJ00296 protein; GAMOS; HSPC264; WD repeat domain 73; WD repeat-containing protein 73; WDR73
Símbolos de los genes WDR73
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human WD repeat-containing protein 73 protein (163-366AA).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84942
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG