Learn More
WDR5-0103, MedChemExpress
Código de producto. 16443717
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443717 50 mg 50 miligramos
16430208 5 mg 5 miligramos
16417606 100 mg 100 miligramos
16407748 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16443717 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19347
MedChemExpress WDR5-0103 is a potent and selective WD repeat-containing protein 5 (WDR5) antagonist with Kd of 450 nM.
WDR5-0103 is a potent and selective WD repeat-containing protein 5 (WDR5) antagonist with Kd of 450 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WDR5-0103
CAS 890190-22-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25N3O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo WD-Repeat Protein 5-0103
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (130.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(N2CCN(C)CC2)C(NC(C3=CC=CC(OC)=C3)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 383.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.44
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death