missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ WDHD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15504282
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15504282 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15504282 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA540609

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: KQILHGDPLP LTRKSYLAWI GFSAEGTPCY VDSEGIVRML NRGLGNTWTP Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 93%.

The protein encoded by this gene contains multiple N-terminal WD40 domains and a C-terminal high mobility group (HMG) box. WD40 domains are found in a variety of eukaryotic proteins and may function as adaptor/regulatory modules in signal transduction, pre-mRNA processing and cytoskeleton assembly. HMG boxes are found in many eukaryotic proteins involved in chromatin assembly, transcription and replication. Alternative splicing results in two transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno WDHD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica Wdhd1
N.º de referencia del gen O75717
Alias de gen A630092E18; Acidic nucleoplasmic DNA-binding protein 1; AND1; And-1; CHTF4; crm1; CRM1/XPO1 protein; CTF4; CTF4, chromosome transmission fidelity factor 4 homolog; D630024B06Rik; exportin 1 (CRM1 homolog); exportin 1 S homeolog; exportin-1; WD repeat and HMG-box DNA binding protein 1; WD repeat and HMG-box DNA-binding protein 1; WD repeat and HMG-box DNA-binding protein 1-like protein; WDHD1; XELAEV_18028477mg; Xpo; xpo1; xpo1.S
Símbolos de los genes Wdhd1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human WDHD1.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11169
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.