Learn More
Gibco™ Medio de Waymouth
Código de producto. 11574426 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11574426 500 ml 500 ml
11584426 10 x 500 ml 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11574426 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 31220023
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio de Waymouth
El medio de Waymouth es un medio químicamente definido desarrollado por Charity Waymouth y formulado originalmente para estudios sobre la nutrición, el metabolismo y el crecimiento de las sublíneas de la cepa L de ratón, clon 929 de NCTC (células L929) en un entorno sin suero. El medio de Waymouth Gibco™ también se utiliza para el cultivo de órganos completos y de una amplia variedad de tipos celulares, como líneas celulares de carcinoma.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto etiquetado podrían infringir la legislación local.
Producción según las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
El medio de Waymouth Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de medio de Waymouth Gibco™ comparable fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11220-035). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
El medio de Waymouth no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Algunos tipos de células pueden requerir la suplementación con suero bovino fetal (SBF). El medio de Waymouth utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,24 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de Waymouth
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio de Waymouth, 500 ml, forma líquida, con L-glutamina, rojo fenol, 12 meses de vida útil, condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, utilizado para cultivo de células de mamíferos