Learn More
Sartorius MB 752/1 Medium de Waymouth
Código de producto. 31908486 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31908486 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 31908486 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 011101A
 Artículo restringido
En stock
Diseñado específicamente para el cultivo de células de fibroblastos L929 en ratones en un medio sintético definido químicamente y libre de suero.
  • La aplicabilidad actual de Waymouth es mucho más amplia e incluye el establecimiento de líneas celulares de carcinoma a partir de derrames pleurales y el crecimiento de células potencialmente tumorigénicas.
  • También se utiliza para la cultura de órganos completos.
  • Modificado de la siguiente manera:
    • Con glucosa
    • Con Phenol Red
    • Con L-glutamina
    • Con bicarbonato de sodio
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios de cultivos celulares
Cantidad 500 mL