Learn More
WAY-600, MedChemExpress
Código de producto. 16492517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492517 50 mg 50 miligramos
16450236 2 mg 2 miligramos
16446706 100 mg 100 miligramos
16426418 10 mg 10 miligramos
16409007 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15272
MedChemExpress WAY-600 is a potent, ATP-competitive, and selective mTOR inhibitor with an IC50 of 9 nM for recombinant mTOR enzyme. WAY-600 blocks mTOR complex 1/2 (mTORC1/2) assemble and activation.
WAY-600 is a potent, ATP-competitive, and selective mTOR inhibitor with an IC50 of 9 nM for recombinant mTOR enzyme. WAY-600 blocks mTOR complex 1/2 (mTORC1/2) assemble and activation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WAY-600
CAS 1062159-35-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H30N8O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (101.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C=CN2)=C2C=CC(C3=NC(N(C4CCN(CC5=CC=CN=C5)CC4)N=C6)=C6C(N7CCOCC7)=N3)=C1
Peso molecular (g/mol) 494.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.59
Porcentaje de pureza 95.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease