Learn More
WAY 316606, MedChemExpress
Código de producto. 16464208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464208 10 mg 10 miligramos
16436927 5 mg 5 miligramos
16415166 100 mg 100 miligramos
16400557 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10858
MedChemExpress WAY 316606 is an inhibitor of the secreted protein sFRP-1, an endogenous antagonist of the secreted glycoprotein Wnt. The affinity of WAY-316606 for sFRP-1 is determined using the FP binding assay with IC50 of 0.5 μM.
WAY 316606 is an inhibitor of the secreted protein sFRP-1, an endogenous antagonist of the secreted glycoprotein Wnt. The affinity of WAY-316606 for sFRP-1 is determined using the FP binding assay with IC50 of 0.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WAY 316606
CAS 915759-45-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19F3N2O4S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.98 mM)
SMILES O=S(C1=CC(S(=O)(C2=CC=CC=C2)=O)=CC=C1C(F)(F)F)(NC3CCNCC3)=O
Peso molecular (g/mol) 448.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.48
Porcentaje de pureza 98.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death