Learn More
Tocris Bioscience™ WAY 267464 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18074252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18074252 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18074252 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3933/10
Potent non-peptide oxytocin receptor agonist
Potent, selective non-peptide oxytocin receptor (OTR) agonist (Ki = 58.4 nM at human OTR). Exhibits anxiolytic-like effects. May have therapeutic potential for the treatment of psychosis and schizophrenia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WAY 267464 dihydrochloride
CAS 1432043-31-6
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C32H37Cl2N7O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 654.59
Pureza >97%
Peso molecular 654.593