Learn More
WAY-262611, MedChemExpress
Código de producto. 16460697
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460697 50 mg 50 miligramos
16424378 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16460697 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11035
MedChemExpress WAY-262611 is a wingless β-Catenin agonist that increases bone formation rate with an EC50 of 0.63 μM in TCF-Luciferase assay. WAY-262611 is also a Dkk1 inhibitor.
WAY-262611 is a wingless β-Catenin agonist that increases bone formation rate with an EC50 of 0.63 μM in TCF-Luciferase assay. WAY-262611 is also a Dkk1 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WAY-262611
CAS 1123231-07-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (131.90 mM)
SMILES NCC1CCN(C2=NC=CC(C3=CC=C4C=CC=CC4=C3)=N2)CC1
Peso molecular (g/mol) 318.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.42
Porcentaje de pureza 99.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease