Learn More
WAY-213613, MedChemExpress
Descripción
WAY-213613 is a potent, selective nonsubstrate reuptake inhibitor of GLT-1/EAAT2 with IC50 of 85 nM EAAT2. It displays 59- and 44-fold selectivity over EAAT1 and EAAT3 (IC50s are 5 and 3.8 μM, respectively). WAY-213613 shows no activity at ionotropic and metabotropic glutamate receptors. It is a potential tool for the elucidation of EAAT2 function.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | WAY-213613 |
| CAS | 868359-05-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H13BrF2N2O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | BrC(C=C(F)C(F)=C1)=C1OC2=CC=C(NC(C[C@H](N)C(O)=O)=O)C=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 415.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 415.19 |
| Porcentaje de pureza | 99.0% |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?