Learn More
Tocris Bioscience™ WAY 208466 dihydrochloride
Descripción
High affinity, selective 5-HT6 agonist (EC50 = 7.3 nM at the human 5-HT6 receptor). Elevates cortical GABA levels in vivo in rat frontal cortex. Exhibits antidepressant and anxiolytic-like effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | WAY 208466 dihydrochloride |
| CAS | 1207064-61-6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C17H20Cl2FN3O2S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.33 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 420.324 |