Learn More
WAY-204688, MedChemExpress
Código de producto. 16471819
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16471819 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16471819 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19498
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress WAY-204688 is an estrogen receptor (ER-α) selective, orally active inhibitor of NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 122 ± 30 nM for NF-κB-luciferase (NF-κB-luc) in HAECT-1 cells.
WAY-204688 is an estrogen receptor (ER-α) selective, orally active inhibitor of NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 122 ± 30 nM for NF-κB-luciferase (NF-κB-luc) in HAECT-1 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WAY-204688
CAS 796854-35-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H31F3N2O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo SIM-688
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (179.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C([C@H](C2=CC=CC3=C2C=CC=C3)[C@@](C)(C#N)C(N4CCC(C5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5)CC4)=O)C=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 556.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.62
Porcentaje de pureza 96.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation