Learn More
WAY-200070, MedChemExpress
Código de producto. 16456037
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456037 5 mg 5 miligramos
16442716 25 mg 25 miligramos
16433318 10 mg 10 miligramos
16424566 100 mg 100 miligramos
16409856 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16456037 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101271
MedChemExpress WAY-200070 is a selective estrogen receptor β (ERRβ) agonist with an IC50 of 2.3 nM.
WAY-200070 is a selective estrogen receptor β (ERRβ) agonist with an IC50 of 2.3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WAY-200070
CAS 440122-66-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H8BrNO3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (101.27 mM)
SMILES OC1=CC(Br)=C(OC(C2=CC=C(O)C=C2)=N3)C3=C1
Peso molecular (g/mol) 306.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.11
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation