Learn More
Tocris Bioscience™ WAY 170523
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18004972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18004972 1 mg 1 miligramo
18065192 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18004972 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2633/1
Potent and selective inhibitor of MMP-13
Potent and selective inhibitor of MMP-13 (IC50 values are 17, 945, > 1000 and > 10000 nM for MMP-13, MMP-9, TACE and MMP-1 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 307002-73-9
Fórmula molecular C33H31N3O7S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WAY 170523
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 613.68
Pureza >99%
Peso molecular 613.685