Learn More
Tocris Bioscience™ WAY 161503 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001453 10 mg 10 miligramos
18013902 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001453 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1801/10
Potent and selective 5-HT2C agonist
Potent and selective 5-HT2C receptor agonist (Ki = 4 nM; EC50 = 12 nM). Antidepressant following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 276695-22-8
Fórmula molecular C11H12Cl3N3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WAY 161503 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.59
Pureza >99%
Peso molecular 308.587