Learn More
WAY-151932, MedChemExpress
Description
WAY-151932 is a vasopressin V2-receptor agonist with IC50 of 80.3 nM and 778 nM in human-V2 binding and V1a binding assay.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | WAY-151932 |
| CAS | 220460-92-4 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H19ClN4O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | VNA-932 WAY-VNA 932 |
| Información de solubilidad | DMSO : 200 mg/mL (496.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(N2N=C(C)C=C2)C=C1Cl)N3CC4=CC=CN4CC5=CC=CC=C53 |
| Peso molecular (g/mol) | 402.88 |
| Show More |