Learn More
Tocris Bioscience™ WAY 100635 maleate
Descripción
Potent, silent antagonist of 5-HT1A receptors (IC50 = 2.2 nM; Ki = 0.84 nM for rat 5-HT1A receptors). Displays 100-fold selectivity for 5-HT1A over other 5-HT subtypes. Also exhibits agonist activity at dopamine D4 receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | WAY 100635 maleate |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 538.64 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 540.661 |