Learn More
WAY-100635 Maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16484886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16484886 100 mg 100 miligramos
16470227 50 mg 50 miligramos
16443858 10 mg 10 miligramos
16406587 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16484886
Marca: Medchem Express HY10349A
MedChemExpress WAY-100635 maleate is a potent and selective 5-hydroxytryptamine 1A (5-HT1A) receptor antagonist with an IC50 value of 0.91 nM and Ki value of 0.39 nM. WAY-100635 maleate has pIC50 values for 5-HT1A and α1-adrenergic receptors of 8.9 and 6.6, respectively. WAY-100635 maleate is also a potent dopamine D4 receptor agonist.
WAY-100635 maleate is a potent and selective 5-hydroxytryptamine 1A (5-HT1A) receptor antagonist with an IC50 value of 0.91 nM and Ki value of 0.39 nM. WAY-100635 maleate has pIC50 values for 5-HT1A and α1-adrenergic receptors of 8.9 and 6.6, respectively. WAY-100635 maleate is also a potent dopamine D4 receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WAY-100635 Maleate
CAS 1092679-51-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H38N4O6
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (464.13 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (46.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(N(C1=NC=CC=C1)CCN2CCN(CC2)C3=CC=CC=C3OC)C4CCCCC4.[1:1]
Peso molecular (g/mol) 538.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 538.64
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation