Learn More
WAY-100135, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-N-(1,1-dimethylethyl)-4-(2-methoxyphenyl)-alpha-phenyl-1-piperazinepropanamide Dihydrochloride |
| CAS | 149055-79-8 |
| Fórmula molecular | C24H33N3O2 . 2HCl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | WAY-100135, (±)-N-(1,1-dimethylethyl)-4-(2-methoxyphenyl)-α-phenyl-1-piperazinepropanamide Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H33N3O2/c1-24(2,3)25-23(28)20(19-10-6-5-7-11-19)18-26-14-16-27(17-15-26)21-12-8-9-13-22(21)29-4/h5-13,20H,14-18H2,1-4H3,(H,25,28) |
| SMILES | COc1ccccc1N2CCN(CC(C(=O)NC(C)(C)C)c3ccccc3)CC2 |
| Nombre IUPAC | N-terc-butil-3-[4-(2-metoxifenil)piperazin-1-il]-2-fenilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 395.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.2573 |