Learn More
Cera, pura, carnauba, amarilla, Fisher Chemical
Código de producto. 10753621 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
10753621 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10753621 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor W/0255/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 8015-86-9
Punto de fusión 81°C
Color Amarillo
Envase Jarra de plástico para polvo
Número MDL 130724
Cantidad 100 g
Forma física Sólido