Learn More
OHAUS™ Agitando agitar
Código de producto. p-7158996 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de controlador:
Analógico
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de controlador unitSize
15752209 Digital cada uno
15782209 Analógico cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15752209 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30391949
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agitador de onda OHAUS™ ofrece un movimiento suave de onda 3D con poca formación de espuma para un control preciso de la velocidad.
  • Control digital
    • Proporciona un control preciso de la velocidad y un movimiento de onda tridimensional suave y con poca formación de espuma
    • Ideal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
    • Diseñado para usarse en una variedad de condiciones ambientales
    • La bandeja incluye una alfombrilla de goma antideslizante adecuada para sujetar Petri platos
    • Ajuste electrónico de inclinación de 0 a 20 ° mientras la unidad está en funcionamiento
    • Muestra la velocidad, el ángulo de inclinación y el tiempo
    • Temporizador con alarma sonora
  • Control analógico
    • Una opción fácil y económica para toda su espeleología necesidades
    • Ideal para aplicaciones de cultivo celular y transferencia
    • Diseñado para usarse en una variedad de condiciones ambientales
    • Control variable de velocidad, inclinación y tiempo
    • 2,3 kg
    • Bandeja grande de 356 x 279 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo de balanceo De 0 a 20 °
Capacidad portante (métrico) 2,3 kg
Exactitud del control de velocidad ± 1 rpm
Intervalo de velocidad De 1 a 30 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +60 °C
Amperaje 5 A
Certificaciones/conformidad CE, TUV
Material Plataforma de aluminio
Fondo (imperial) 17,00 in
Fondo (métrico) 43,20 cm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 29,9 x 22,2 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 43,2 x 27,9 x 15,2 cm
Altura (imperial) 6,00 in
Altura (métrico) 15,20 cm
Longitud (imperial) 17,00 in
Longitud (métrico) 43,20 cm
Anchura (imperial) 11,00 in
Anchura (métrico) 27,90 cm
Tipo de controlador Digital
Descripción Agitador, De onda, SHWV02DG, UE
Modelo SHWV02DG
Intervalo del temporizador De 1 s a 160 h
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.